UserName
Protein Mass Spectrometry Sample Preparation
Probenvorbereitung für die Protein-Massenspektrometrie
Bereiten Sie Ihre Proteomikproben sicher und publikationsreif vor – mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an essenziellen Produkten für die Probenvorbereitung in der Protein-Massenspektrometrie. Von Kalibrierlösungen und Verdauungsstandards über MS-geeignete Proteasen bis hin zu Peptidreinigung und Anreicherungstools unterstützt diese Auswahl eine verbesserte Identifizierung, Quantifizierung und Run-to-Run-Konsistenz. Entdecken Sie bewährte Lösungen von Thermo Scientific, Invitrogen und Cytiva für robuste LC-MS-Workflows in der explorativen wie auch zielgerichteten Proteomik.
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung
Die Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung ist eine Mischung aus 16 hochreinen, ionisierbaren Komponenten, die für die Kalibrierung im positiven und negativen Ionisationsmodus mit der Orbitrap Tribrid Series 3.1 Instrumentensteuerungssoftware entwickelt wurde.
      Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Calibration Solution
      Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI Positiv-Ionen-Kalibrierlösung
      Die Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI Positiv-Ionen-Kalibrierlösung ist eine Mischung aus hochgereinigten, ionisierbaren Molekülen, die für die Kalibrierung im Positivmodus von Massenspektrometern der Thermo Scientific™ LTQ Velos Serie entwickelt wurde.
        Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
        Cytiva HiTrap™ IMAC-Säulen
        Zur Optimierung der Reinigung von histidinmarkierten Proteinen, wenn Ni²⁺ nicht die beste Wahl als Metallion ist.
          Cytiva HiTrap™ IMAC Columns
          Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
          Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Markierungsreagenz-Set
          Die carbonylreaktiven Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™) Markierungsreagenzien ermöglichen die multiplexe Charakterisierung und Quantifizierung von carbonylhaltigen Biomolekülen (Kohlenhydrate, Steroide, oxidierte Proteine) mittels Massenspektrometrie (MS).
          Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set
          Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO)
          Hochreines DMSO in Sequenzierqualität, entwickelt für zuverlässige HPLC- und massenspektrometrische Leistung – mit konstanter Absorption und Vertrauen bei jedem Lauf.
          Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO), LC-MS Grade
          Acetonitril, Optima™ LC/MS-Qualität, Fisher Chemical™
          Acetonitril, ≥ 99,9 %, C₂H₃N, CAS-Nr. 75-05-8, Methan, Cyano-, Ethylnitril, Methancarbonitril, Methylkyanid, MeCN, Acetonitril, Methylcyanid, Ethannitril, Methylcyanid, Cyanomethan, 1 L | CAS: 75-05-8 | C₂H₃N | 41,053 g/mol
          Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
          Häufig gestellte Fragen
          Die Probenvorbereitung für die Protein-Massenspektrometrie umfasst alle Schritte, die komplexe Proteinmischungen in saubere, MS-kompatible Peptide überführen. Typische Workflows beinhalten die Proteinquantifizierung, Reduktion/Alkylierung, enzymatische Verdauung (z. B. mit Trypsin oder Lys-C), Reinigung/Entsalzung sowie optionale Anreicherungsschritte. Produkte von Thermo Scientific, Invitrogen und Cytiva unterstützen eine konsistente LC-MS-Performance.
          Trypsin ist eine Standardprotease für eine breite Peptidabdeckung und vorhersehbare Spaltung, während Lys-C häufig eingesetzt wird, um die Robustheit der Verdauung zu verbessern, insbesondere unter denaturierenden Bedingungen. Viele Labore verwenden zunächst Lys-C und anschließend Trypsin, um die Vollständigkeit und Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Thermo Scientific bietet MS-geeignete Optionen an, die häufig in LC-MS-Workflows eingesetzt werden.
          Die größten Verbesserungen werden in der Regel durch die Entfernung von Salzen, Detergenzien und anderen ionisationsunterdrückenden Kontaminanten erzielt sowie durch eine kontrollierte Verdauung und Kalibrierung. Die Peptidreinigung (C18-Tipps/Spin-Säulen), konsistente Standards und eine zuverlässige Quantifizierung tragen zur Stabilisierung der Ergebnisse von Lauf zu Lauf bei. Lösungen von Thermo Scientific und Invitrogen unterstützen das Tuning und die Qualitätskontrolle (QC), während Cytiva-Produkte Anforderungen an Anreicherung und Reinigung abdecken können.
          Fehlspaltungen lassen sich häufig reduzieren, wenn die Denaturierung optimiert, das richtige Enzym-zu-Protein-Verhältnis eingehalten, Inkubationszeit und -temperatur kontrolliert und Inhibitoren (z. B. Detergenzien) entfernt werden. Der Einsatz von MS-geeigneten Proteasen und kompatiblen Tensiden kann die Verdauungseffizienz verbessern. Die Kombination aus sorgfältiger Quantifizierung und konsistent eingesetzten Thermo Scientific Verdauungsreagenzien trägt dazu bei, Ergebnisse über verschiedene Experimente hinweg zu standardisieren.
          Die Peptidreinigung (häufig auf C18-Basis) entfernt Salze, Puffer und kleine Moleküle, die die Ionisierung unterdrücken und LC-MS-Systeme kontaminieren. Gereinigte Peptide liefern in der Regel eine höhere Sensitivität, weniger Hintergrundionen und eine stabilere Chromatographie. Thermo Scientific Verbrauchsmaterialien zur Reinigung werden häufig für Entsalzungs- und Konzentrationsschritte vor der Analyse eingesetzt.
          Kalibrierlösungen helfen dabei, die Massengenauigkeit des Instruments zu überprüfen und anzupassen, während Standards und Referenzverdauungen routinemäßige Kontrollen der Sensitivität, Chromatographie und Identifikationsleistung ermöglichen. Zusammen erlauben sie die Überwachung von Trends über Sequenzen und Instrumente hinweg. Kalibrierlösungen von Invitrogen und Thermo Scientific sowie Referenzdigests unterstützen die Vergleichbarkeit von Ergebnissen und ein sicheres Troubleshooting.
          Die Anreicherung von Phosphopeptiden konzentriert modifizierte Peptide, um deren Nachweis und die Lokalisierung der Modifikationsstellen zu verbessern. Gängige Ansätze umfassen TiO₂-basierte Anreicherung sowie IMAC-Workflows, gefolgt von einer sorgfältigen Reinigung zur Reduzierung unspezifischer Bindungen. Thermo Scientific Anreicherungskits und Cytiva Chromatographielösungen unterstützen gezielte Anreicherungsstrategien, insbesondere in Kombination mit optimierten Puffern und Beladungsbedingungen.
          Ressourcen und weitere Informationen
          Kalibrierungswerkzeuge für die Massenspektrometrie
          Sorgen Sie mit den Kalibrierlösungen und -standards von Thermo Scientific Pierce für Vertrauen in die Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte.
          Calibration Tools for Mass Spectrometry
          Kaufen Sie Ihre Marken