Auf der Arbeitsfläche
Rüsten Sie Ihren Labortisch mit den richtigen Werkzeugen aus und verbessern Sie Ihre Arbeit.
Die perfekten Produkte zur Ergänzung Ihres Labortisches
Unser umfassendes Angebot an Laborgeräten ist speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und gewährleistet Effizienz und Flexibilität in jedem Aspekt Ihrer Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Bei der Auswahl einer Tischzentrifuge sollten Sie Faktoren wie Kapazität, Drehzahlbereich, Kompatibilität der Rotoren und Sicherheitsmerkmale berücksichtigen. Beurteilen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Labors, um die beste Lösung zu finden.
Mikrozentrifugen sind spezielle Zentrifugen, die für kleine Probenvolumina von Mikrolitern bis Millilitern ausgelegt sind. Sie arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten, um die Zentrifugalkraft für Anwendungen wie DNA-/RNA-Isolierung, Proteinausfällung und Zellpelletierung zu erzeugen, was sie ideal für die molekularbiologische und biochemische Forschung macht.
Vortex-Mixer nutzen schnelles orbitales Schütteln, um kleine Flüssigkeitsmengen in Laborgefäßen wie Röhrchen, Fläschchen und Mikrotiterplatten zu mischen. Sie werden häufig für verschiedene Anwendungen eingesetzt, z. B. zum Resuspendieren von Proben, zum Mischen von Zellkulturen, zur PCR-Vorbereitung und für Enzymreaktionen, da sie ein schnelles und effizientes Mischen ermöglichen, ohne dass ein manuelles Schütteln erforderlich ist.
Tisch-pH-Meter sind stationäre Geräte, die für die präzise und genaue Messung des pH-Werts in Laborumgebungen konzipiert sind. Sie bieten in der Regel erweiterte Funktionen wie Temperaturkompensation, Datenprotokollierung und Kompatibilität mit Spezialelektroden, wodurch sie sich für anspruchsvolle Anwendungen eignen, die eine hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit erfordern.