Im Regal - Häufig gestellte Fragen
Universalpipettenspitzen sind so konzipiert, dass sie auf eine breite Palette von Pipetten verschiedener Hersteller passen und mit unterschiedlichen Pipettenmodellen und -marken kompatibel sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pipettenspitzen, die nur für bestimmte Pipettenmarken oder -modelle geeignet sind, bieten Universalspitzen Vielseitigkeit und Komfort für Labors mit mehreren Pipettentypen.
Bei der Auswahl von Universalpipettenspitzen sollten Sie Faktoren wie den Volumenbereich, die Materialqualität (z. B. Polypropylen), die Sterilität und besondere Merkmale wie Filterspitzen oder Oberflächen mit geringer Retention berücksichtigen. Wählen Sie Spitzen, die ein genaues und präzises Dispensieren gewährleisten und gleichzeitig den Probenabfall und die Kontamination minimieren.
Zur ordnungsgemäßen Verwendung von Petrischalen gehört, dass sie vor dem Gebrauch sterilisiert werden, dass das Agarmedium unter aseptischen Bedingungen in die Schalen gefüllt wird und dass sie mit Deckeln verschlossen werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Fassen Sie die Petrischalen mit sauberen Händen oder sterilen Handschuhen an, vermeiden Sie es, die Agaroberfläche zu berühren, und bebrüten Sie sie in einer geeigneten Umgebung, um das mikrobielle Wachstum zu fördern.
pH-Papier und Teststreifen sind einfache, papierbasierte Streifen, die mit pH-empfindlichen Chemikalien imprägniert sind, die ihre Farbe als Reaktion auf den Säure- oder Alkaligehalt einer Lösung ändern. Sie bieten eine schnelle und bequeme Methode zur Messung des pH-Werts in verschiedenen Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Urin und Speichel, indem sie die Farbveränderung mit einer Farbkarte vergleichen.
Bei der Auswahl von pH-Papier und Teststreifen sind Faktoren wie pH-Bereich, Genauigkeit, Empfindlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit bestimmten Probenarten zu berücksichtigen. Wählen Sie Teststreifen, die den richtigen pH-Bereich und die richtige Auflösung für Ihre Testanforderungen bieten, um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
Achten Sie bei der Auswahl von Zentrifugenröhrchen auf Faktoren wie Röhrchenmaterial, Fassungsvermögen, Kompatibilität mit Zentrifugenrotortypen (z. B. Festwinkel- oder Schwenkbecher) und Verschlusseigenschaften (z. B. Schraub- oder Schnappverschluss). Wählen Sie Röhrchen, die chemisch beständig und autoklavierbar sind und sich für die spezifischen Zentrifugationsgeschwindigkeiten und Probentypen eignen, die Sie für Ihre Experimente benötigen.