Auswahlhilfe – Reinraumtücher
Finden Sie das Wischtuch mit kontrollierter Umgebung, das Ihren Anforderungen am besten entspricht
1. Brauchen Sie sterile oder unsterile Tücher?
Sterile Tücher sind für kritische Umgebungen wie pharmazeutische oder chirurgische Bereiche unerlässlich, wo sie eine minimale Kontamination gewährleisten. Nicht sterile Tücher sind kostengünstiger und eignen sich für weniger sensible Aufgaben, erfüllen aber möglicherweise nicht die strengen Anforderungen.
2. Suchen Sie vorgesättigte oder trockene Wischtücher?
Die Wahl zwischen vorbenetzten und trockenen Tüchern in Reinräumen hängt von den Aufgaben, der Kontaminationskontrolle und der Bequemlichkeit ab. Vorbefeuchtete Tücher bieten Konsistenz, sparen Zeit und eignen sich für präzise Anwendungen, während trockene Tücher eine individuelle Anpassung, Kosteneinsparungen und weniger Abfall ermöglichen.
3. Welches Wischermaterial passt am besten zu Ihren Bedürfnissen?
Polyestertücher sind synthetisch und stark, weisen eine geringe Partikelfreisetzung auf und haben eine breite chemische Kompatibilität, passend für Reinräume. Baumwolltücher sind weich und saugfähig, geben aber Fasern ab. Biologisch abbaubare Tücher aus Lyocell kombinieren Saugfähigkeit, Festigkeit und Umweltfreundlichkeit. Mikrofasertücher sind eine Mischung aus Polyester und Polyamid und zeichnen sich durch eine hervorragende Partikelfunktion aus. Polyblend-Tücher vereinen Polyester und Zellulose für Saugfähigkeit und Sauberkeit. Wischtücher aus Polyamid bieten Festigkeit und Abriebfestigkeit. Polypropylen-Tücher sind chemisch resistent und leicht und eignen sich für Reinräume.