451.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "24358" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
| Konzentration | 6X |
|---|---|
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Größenbereich | 75 bp bis 20000 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Kitinhalt | 6x DNA-Färbemittel, 10 x 1 ml |
| Menge | 25 x 50 μg |
| Produktlinie | GeneRuler |
| Produkttyp | DNA-Leiter |