Learn More
16-Keto-17beta-estradiol-2,4,15,15,17-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 16-Oxoestradiol-2,4,15,15,17-D5 |
| Summenformel | C18 D5 H17 O3 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | 16-Keto-17β-estradiol-2,4,15,15,17-d5, 16-Ketoestradiol-2,4,15,15,17-d5, 16-Oxoestradiol-2,4,15,15,17-D5, (17β)-3,17-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-16-one-2,4,15,15,17-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-15,17,19,21 H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,17+,18+/m1/s1/i3D,8 D,9D2,17 D |
| SMILES | [2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@H]([C@@H]3 CCc2c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])C(=O)[C@]4([2 H])O |
| IUPAC-Name | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 R)-2,4,15,15,17-pentadeuterio-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14-hexahydro-6 H-cyclopenta[a]phenanthren-16-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.3963 |
| Formelmasse | 291.1883 g/mol |
| Reinheit (%) | 95 atom % D, min 96% Chemical Purity |