Learn More
2,3,3',4,5,5'-Hexchlorobiphenyl-2',4',6'-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,3',4,5,5'-Hexchlorobiphenyl-2',4',6'-D3 |
| CAS | 1219798-69-2 |
| Summenformel | C12 D3 H Cl6 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 2,3,3',4,5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl-2',4',6'-d3, 2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-d3, PCB 159-d3, 2,3,3',4,5,5'-HexaCB-2',4',6'-d3, 2,3,3',4,5,5'-Hexchlorobiphenyl-2',4',6'-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H4Cl6/c13-6-1-5(2-7(14)3-6)8-4-9(15)11(17)12(18)10(8)16/h1-4 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC-Name | 1,3-dichloro-2,4,6-trideuterio-5-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 363.8967 |
| Formelmasse | 360.8632 g/mol |
| Mehr anzeigen |