missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone-5,6,7,8-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone-5,6,7,8-D4 |
| Summenformel | C10 D4 H2 O3 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | 5,6,7,8-Tetradeuterio-3-hydroxy-[1,4 ]naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone-5,6,7,8-D4, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone-d4, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone-5,6,7,8-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)C(=CC(=O)c2c1[2 H])O |
| IUPAC-Name | 5,6,7,8-tetradeuterio-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 178.1775 |
| Formelmasse | 178.0568 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur