Learn More
(±)-2-Thioxothiazolidine-4,5,5-d3-4-carboxylic Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-4,5,5-D3 |
| Summenformel | C4 D3 H2 N O2 S2 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | (±)-2-Thioxothiazolidine-4,5,5-d3-4-carboxylic Acid, 2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid-4,5,5-d3, Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic Acid-4,5,5-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])SC(=S)NC1([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4,5,5-trideuterio-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.2365 |
| Formelmasse | 165.995 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |