Learn More
3-Methylbutyryl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isovaleryl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride |
| Summenformel | C12 D3 H21 N O4 . Cl |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Isovaleryl L-Carnitine-d3 Chloride, Isovaleryl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium chloride, [(2 R)-3-Carboxy-2-(3-methylbutanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10 H,6-8H2,1-5H3;1 H/t10-;/m1./s1/i3D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CC(C)C |
| IUPAC-Name | [(2 R)-3-carboxy-2-(3-methylbutanoyloxy)propyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.7948 |
| Formelmasse | 284.1582 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |