Learn More
4-Hydroxy-17beta-estradiol-1,2,16,16,17-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-17 beta-estradiol-16,16,17-D3 |
| CAS | 221093-38-5 |
| Summenformel | C18 2H5 H19 O3 |
| Menge | 0.005 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21 H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1/i4D,6 D,7D2,16 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])[C@]4([2 H])O)[C@@H]3 CCc2c(O)c1O |
| IUPAC-Name | (8 R,9 S,13 S,14 S,17 S)-1,2,16,16,17-pentadeuterio-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,4,17-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.41 |
| Formelmasse | 293.2039 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |