Learn More
5alpha-Androstan-17beta-ol-3-one-16,16,17-d3, CDN
Artikelnummer. 30322211
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322211
Marke: CDN CDND50790.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5 alpha-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3)
CAS 79037-34-6
Summenformel C19 2H3 H27 O2
Menge 0.01 g
Synonym Androstan-3-one-16,16,17-d3, 17-hydroxy-, (5α,17β)-, Androstanolone-d3, Androstanolone-16,16,17-d3, 5α-Dihydrotestosterone-D3, 16,16,17-d3-5α-Dihydrotestosterone, (5α,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one-16,16,17-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21 H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O
IUPAC-Name (5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekulargewicht (g/mol) 293.46
Formelmasse 293.2434 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity