Learn More
5alpha-Cholestan-24(RS)-ethyl-3beta-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 24 xi-Sitostanol-25,26,26,26,27,27,27-D7 |
| Summenformel | C29 D7 H45 O |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | (3β,5α,24ξ)-Stigmastan-3-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, (24ξ)-24-Ethyl-5α-cholestan-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24-Ethyl-5α(H)-cholestan-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24-Ethylcholestanol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24ξ-Ethyl-5α-cholestan-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24ξ-Ethylcholestan-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24ξ-Ethylcholestanol-25,26,26,26,27,27,27-d7, 24ξ-Sitostanol-25,26,26,26,27,27,27-D7, 5α-Cholestan-24(RS)-ethyl-3β-ol-25,26,26,26,27,27,27-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30 H,7-18H2,1-6H3/t20-,21?,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i2D3,3D3,19 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(CC)CC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | (3 S,5 S,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6,7,7,7-tetradeuterio-5-ethyl-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 423.7657 |
| Formelmasse | 423.4458 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 96% Chemical Purity |