Learn More
5alpha-Pregnan-17alpha,21-diol-3,11,20-trione-1,2,4,5-d4, CDN
Artikelnummer. 30311866
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311866
Marke: CDN CDND71670.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5 alpha-Dihydrocortisone-1,2,4,5-D4
Summenformel C21 D4 H26 O5
Menge 0.005 g
Synonym 17,21-Dihydroxy-5α-pregnane-3,11,20-trione-1,2,4,5-d4, 17α,21-Dihydroxy-5α-pregnane-3,11,20-trione-1,2,4,5-d4, 5α-Dihydrocortisone-1,2,4,5-D4, 5α-Pregnane-17α,21-diol-3,11,20-trione-1,2,4,5-d4, Allodihydrocortisone-1,2,4,5-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-15,18,22,26 H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7 D,9 D,12 D/t5?,7?,9?,12-,14-,15-,18+,19-,20-,21-
SMILES [2 H]C1C([2 H])[C@]2(C)[C@@H]3 [C@@H](CC[C@@]2([2 H])C([2 H])C1=O)[C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC3=O
IUPAC-Name (5 S,8 S,9 S,10 S,13 S,14 S,17 R)-1,2,4,5-tetradeuterio-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,4,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molekulargewicht (g/mol) 366.4846
Formelmasse 366.2344 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity