missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-51-6 |
| Summenformel | C8 2H3 H5 N4 O4 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10 H,1H3/b9-2+/i3D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1N\N=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,3,5-trideuterio-N-[(E)-ethylideneamino]-4,6-dinitroaniline |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.19 |
| Formelmasse | 227.0734 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur