Learn More
Acetochlor-d11 (2-ethyl-6-methylphenyl-d11), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetochlor-d11 |
| CAS | 1189897-44-6 |
| Summenformel | C14 2H11 H9 Cl N O2 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8 H,4-5,9-10H2,1-3H3/i1D3,3D3,4D2,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c(N(COCC)C(=O)CCl)c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-[3,4,5-trideuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-6-(trideuteriomethyl)phenyl]acetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.83 |
| Formelmasse | 280.1873 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |