Learn More
Acrylamide-1-13C, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acrylamide-13 C |
| CAS | 287399-24-0 |
| Summenformel | 13 CC2H5NO |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1 |
| SMILES | N[13 C](=O)C=C |
| IUPAC-Name | (1 ^{13}C)prop-2-enamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 72.07 |
| Formelmasse | 72.0405 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity |