Learn More
(±)-Albuterol-d3 (3-hydroxymethyl-d2; alpha-d1), CDN
Artikelnummer. 30311569
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311569
Marke: CDN CDND59210.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SalbutamolD3(3-hydroxymethyl-D2;aD1)
CAS 1219798-60-3
Summenformel C13 2H3 H18 N O3
Menge 0.005 g
Synonym 1,3-Benzenedimethan-α1,α1,α3-d3-ol, α3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-6-hydroxy-, Salbutamol-D3, Albuterol-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17 H,7-8H2,1-3H3/i8D2,12 D
SMILES [2 H]C([2 H])(O)c1cc(ccc1O)C([2 H])(O)CNC(C)(C)C
IUPAC-Name 4-[2-(tert-butylamino)-1-deuterio-1-hydroxyethyl]-2-[dideuterio(hydroxy)methyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 242.33
Formelmasse 242.171 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity