Learn More
(±)-Albuterol-d9 (tert-butyl-d9), CDN
Artikelnummer. 30319541
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319541
Marke: CDN CDND79280.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac Albuterol-d9
CAS 1173021-73-2
Summenformel C13 2H9 H12 N O3
Menge 0.01 g
Synonym rac Albuterol-d9
InChI-Formel InChI=1 S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17 H,7-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 4-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 248.37
Formelmasse 248.2086 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity