Learn More
Chlorambucil-d8 [bis(2-chloroethyl-d4)], CDN
Artikelnummer. 30314735
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314735
Marke: CDN CDND76200.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorambucil-D8 (bis(2-chloroethyl-D4))
CAS 2748247-26-7
Summenformel C14 D8 H11 Cl2 N O2
Menge 0.01 g
Synonym Chlorambucil-d8 [bis(2-chloroethyl-d4)], Chlorambucil-D8 (bis(2-chloroethyl-D4)), Chlorambucil-d8, 4-[Bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)amino]benzenebutanoic acid
InChI-Formel InChI=1 S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7 H,1-3,8-11H2,(H,18,19)/i8D2,9D2,10D2,11D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])N(c1ccc(CCCC(=O)O)cc1)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl
IUPAC-Name 4-[4-[bis(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)amino]phenyl]butanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 312.2615
Formelmasse 311.1295 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity