missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlormadinone Acetate-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlormadinone Acetate-d3 |
| Summenformel | C23 D3 H26 Cl O4 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | 6-Chloro-17α-trideuterioacetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate-d3, Chlormadinone acetate-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18 H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2 [C@@H]3 C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C(=O)C |
| IUPAC-Name | [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 407.945 |
| Formelmasse | 407.194 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur