missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorpromazine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Chlorpromazine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1228182-46-4 |
| Summenformel | C17 2H6 H13 Cl N2 S . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12 H,5,10-11H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 361.36 |
| Formelmasse | 360.1101 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion