Learn More
Chlorpyrifos-d10 (diethyl-d10), CDN
Artikelnummer. 30321013
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321013
Marke: CDN CDND66350.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorpyrifos D10
CAS 285138-81-0
Summenformel C9 2H10 H Cl3 N O3 P S
Menge 0.005 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) ester (9 CI), Chlorpyrifos D10, Chlorpyrifos (diethyl-D10)
InChI-Formel InChI=1 S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-λ^{5}-phosphane
Molekulargewicht (g/mol) 360.65
Formelmasse 358.9891 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 95% Chemical Purity