Learn More
(±)-Citalopram-d4 HBr (4-fluorophenyl-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citalopram-d4 hydrobromide |
| CAS | 1219803-58-3 |
| Summenformel | C20 2H4 H17 F N2 O . Br H |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12 H,3,10-11,14H2,1-2H3;1 H/i5D,6 D,7 D,8 D; |
| SMILES | Br.[2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1F)C2(CCCN(C)C)OCc3cc(ccc23)C#N |
| IUPAC-Name | 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)-3 H-2-benzofuran-5-carbonitrile;hydrobromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 409.33 |
| Formelmasse | 408.1151 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |