Learn More
(±)-Clenbuterol-d9 (trimethyl-d9), CDN
Artikelnummer. 30328287
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30328287 0.01 g 0.01 Gramm
30314470 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30328287
Marke: CDN CDND42870.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clenbuterol-d9
CAS 129138-58-5
Summenformel C12 2H9 H9 Cl2 N2 O
Menge 0.01 g
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]benzenemethanol, (±)-Clenbuterol D9 (trimethyl D9), Clenbuterol-d9
InChI-Formel InChI=1 S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17 H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 286.25
Formelmasse 285.1361 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity