missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Clopidogrel-d4 Hydrogen Sulfate (2-chlorophenyl-d4), CDN

Artikelnummer. 30316289
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316289 0.01 g 0.01 Gramm
30323501 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30316289

Marke: CDN CDND75010.01G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (RS)-Clopidogrel 2-chlorophenyl-d4 hydrogen sulfate
CAS 1219274-96-0
Summenformel C16 2H4 H12 Cl N O2 S . H2 O4 S
Menge 0.01 g
Synonym Methyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate sulfuric acid, rac-Clopidogrel-d4 hydrogen sulfate, (RS)-Methyl (2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl 2-(2-Chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-2-(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-d4 hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-D4 hydrogen sulfate (2-chlorophenyl-D4)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15 H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i2D,3 D,4 D,5 D;
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC)c(Cl)c1[2 H].OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name methyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4 H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 423.92
Formelmasse 423.0515 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 97% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.