missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cortisol-9,12,12-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cortisol-9,12,12-d3 |
| CAS | 115699-92-8 |
| Summenformel | C21 D3 H27 O5 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | (11β)-11,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione-d3, (11β)-11,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-9,12,12-d3, Cortisol-d3, 11β,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-d3, 17-Hydroxycorticosterone-d3, 17α-Hydroxycorticosterone-d3, NSC 10483-d3, Hydrocortisone D3 (9,12,12 D3), Cortisol D3 (9,12,12 D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26 H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,18 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])[C@H](O)[C@@]2([2 H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23 C)[C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]14 C |
| IUPAC-Name | (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-9,12,12-trideuterio-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,11,14,15,16-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 365.48 |
| Formelmasse | 365.2282 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur