missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzo[a,i]pyrene-d14, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenzo[a,i]pyrene-d14 |
| CAS | 158776-07-9 |
| Summenformel | C24 D14 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | Benzo[rst]pentaphene-d14 (9 CI), Dibenzo[a,i]pyrene-d14, Dibenzo[a,i]pyrene D14 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H14/c1-3-7-19-15(5-1)13-17-9-10-18-14-16-6-2-4-8-20(16)22-12-11-21(19)23(17)24(18)22/h1-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c5c6c([2 H])c([2 H])c2c3c46 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.454 |
| Formelmasse | 316.197 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur