Learn More
Ethyl Clofibrate-d4 (4-chlorophenyl-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clofibrate-d4 |
| CAS | 1189654-03-2 |
| Summenformel | C12 2H4 H11 Cl O3 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8 H,4H2,1-3H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C)(C)C(=O)OCC)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-Name | ethyl 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-2-methylpropanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.72 |
| Formelmasse | 246.0961 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |