Learn More
Fenuron-d5 (phenyl-d5), CDN
Artikelnummer. 30316342
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316342
Marke: CDN CDND70830.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fenuron D5 (phenyl D5)
CAS 1219802-06-8
Summenformel C9 2H5 H7 N2 O
Menge 0.01 g
Synonym Urea, N,N-dimethyl-N'-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, N,N-Dimethyl-N'-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)urea, Fenuron D5 (phenyl D5)
InChI-Formel InChI=1 S/C9H12N2O/c1-11(2)9(12)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3,(H,10,12)/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC(=O)N(C)C)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 1,1-dimethyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)urea
Molekulargewicht (g/mol) 169.24
Formelmasse 169.1263 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity