Learn More
Gemfibrozil-d6 (2,2-dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30325959
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325959
Marke: CDN CDND61440.01G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil 2,2-dimethyl-d6
CAS 1184986-45-5
Summenformel C15 2H6 H16 O3
Menge 0.01 g
Synonym Gemfibrozil (2,2-dimethyl-D6), 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid
InChI-Formel InChI=1 S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10 H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)/i3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(CCCOc1cc(C)ccc1C)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 256.37
Formelmasse 256.1946 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity