Learn More
L-2-Aminobutyric-3,3-d2 Acid, CDN
Artikelnummer. 30309164
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30309164 0.01 g 0.01 Gramm
30322963 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309164
Marke: CDN CDND52440.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-2-Aminobutanoic-3,3-D2 Acid
CAS 352431-37-9
Summenformel C4 D2 H7 N O2
Menge 0.01 g
Synonym Butanoic-3,3-d2 acid, 2-amino-, (2 S)- (9 CI), (2 S)-2-Aminobutanoic-3,3-d2 acid, L-2-Aminobutyric acid-d2, L-Butyrine-d2, L-Ethylglycine-d2, L-Homoalanine-d2, L-α-Aminobutyric-β,β-d2 acid, (S)-2-Aminobutanoic acid-d2, (S)-2-Aminobutanoic-3,3-D2 acid
InChI-Formel InChI=1 S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-amino-3,3-dideuteriobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 105.132
Formelmasse 105.076 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.