Learn More
Methiocarb-d3 (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30326230
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326230
Marke: CDN CDND79660.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methiocarb D3 (N-methyl D3)
CAS 1581694-94-1
Summenformel C11 2H3 H12 N O2 S
Menge 0.005 g
Synonym Methiocarb D3 (N-methyl D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6 H,1-4H3,(H,12,13)/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
IUPAC-Name (3,5-dimethyl-4-methylsulfanylphenyl) N-(trideuteriomethyl)carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 228.33
Formelmasse 228.1012 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 96% Chemical Purity