Learn More
Mitotane-d4 (4-chlorophenyl-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dichloro-1-(2-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Summenformel | C14 D4 H6 Cl4 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | Mitotane-d4, Mitotane-D4 (4-chlorophenyl-D4), 2,4'-DDD-d4, 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl]benzene, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl-d4)-2,2-dichloroethane, 2,4'-Dichlorodiphenyl-2',3',5',6'-d4-dichloroethane |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14 H/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(C(Cl)Cl)c2ccccc2Cl)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2-dichloro-1-(2-chlorophenyl)ethyl]benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 324.0659 |
| Formelmasse | 321.9788 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |