Learn More
(±)-Myclobutanil-d9 (butyl-d9), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Myclobutanil-d9 |
| Summenformel | C15 D9 H8 Cl N4 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | α-(Butyl-d9)-α-(4-chlorophenyl)-1 H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, α-Nonadeuteriobutyl-α-(4-chlorophenyl)-1 H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, Myclobutanil-d9, Myclobutanil D9, Myclobutanil D9 (butyl D9), (±)-Myclobutanil-d9 (butyl-d9) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12 H,2-3,8,10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(Cn1cncn1)(C#N)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-Name | 2-(4-chlorophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuterio-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.831 |
| Formelmasse | 297.171 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |