Learn More
N-Dodecanoyl-d23-glycine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Dodecanoylglycine-d23 |
| Summenformel | C14H4D23NO3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Lauroylglycine-d23, N-Lauroylglycine-d23, NSC 404235-d23, N-(1-Oxododecyl)glycine-d23 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H27NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(16)15-12-14(17)18/h2-12H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | O=C(NCC(O)=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | (dodecanoyl-d23)glycine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.51 |
| Formelmasse | 280.34 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |