Learn More
Nepsilon-Acetyl-L-lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-N-Acetyl-L-lysine-d8 |
| Summenformel | C8 D8 H8 N2 O3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 6-N-Acetyl-L-lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8, ε-N-Acetyl-L-lysine-d8, N6-Acetyl-L-lysine-d8; |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-6-acetamido-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6-octadeuteriohexanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.274 |
| Formelmasse | 196.166 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |