missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Norepinephrine-2,5,6,alpha,beta,beta-d6 HCl, CDN

Produktkod. 30317459
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.005 g
0.01 g
Förpackningsstorlek
0.01 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Produktkod. 30317459

missing translation for 'mfr': CDN CDND66340.005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemischer Name oder Material (±)-Norepinephrine-D6 Hydrochloride (Noradrenaline)
CAS 1219803-04-9
Summenformel C8 2H6 H5 N O3 . Cl H
Menge 0.005 g
Synonym (±)-Norepinephrine-D6 hydrochloride, DL-Norepinephrine-d6 Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12 H,4,9H2;1 H/i1D,2 D,3 D,4D2,8 D;
SMILES Cl.[2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(O)c1O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N
IUPAC-Name 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hydroxyethyl)-3,5,6-trideuteriobenzene-1,2-diol;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 211.68
Formelmasse 211.0882 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.