Learn More
(±)-Pioglitazone-d4 (phenyl-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Pioglitazone phenyl-d4 |
| CAS | 1134163-29-3 |
| Summenformel | C19 2H4 H16 N2 O3 S |
| Menge | 0.005 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H20N2O3S/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17/h3-8,12,17 H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23)/i4D,5 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OCCc2ccc(CC)cn2)c([2 H])c([2 H])c1CC3SC(=O)NC3=O |
| IUPAC-Name | 5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.46 |
| Formelmasse | 360.1446 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |