Learn More
Pyrazinamide-3,5,6-d3, CDN
Artikelnummer. 30316699
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30316699 0.005 g 0.01 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316699
Marke: CDN CDND80570.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazinamide-3,5,6-D3
CAS 1432059-16-9
Summenformel C5 D3 H2 N3 O
Menge 0.005 g
Synonym Pyrazinamide-d3, Pyrazinamide-3,5,6-d3, Pyrazinamide-3,5,6-D3, Pyrazinamide-d3, 2-Pyrazinecarboxamide-d3, 2-(Aminocarbonyl)pyrazine-3,5,6-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3 H,(H2,6,9)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C(=O)N
IUPAC-Name 3,5,6-trideuteriopyrazine-2-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 126.131
Formelmasse 126.062 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity