missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-Tamsulosin-d5 HCl (ethoxy-d5), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Tamsulosin-d5 Hydrochloride |
| Summenformel | C20 D5 H23 N2 O5 S . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 5-[(2 R)-2-[[2-[2-(Ethoxy-1,1,2,2,2-d5)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (R)-Tamsulosin-d5 hydrochloride, 2-Methoxy-5-[(2 R)-2-[[2-[2-(pentadeuterioethoxy)phenoxy)ethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide hydrochloride, (R)-Tamsulosin-D5 (ethoxy-D5) hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22 H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1 H/t15-;/m1./s1/i1D3,4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-methoxy-5-[(2 R)-2-[2-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]benzenesulfonamide;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 450.0035 |
| Formelmasse | 449.18 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur