Learn More
S-Sulfo-DL-cysteine-2,3,3-d3, CDN
Artikelnummer. 30327989
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327989
Marke: CDN CDND63860.005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Sulfo-DL-cysteine-2,3,3-D3
CAS 2687960-80-9
Summenformel C3 D3 H4 N O5 S2
Menge 0.005 g
Synonym 2-Amino-3-(sulfosulfanyl)propanoic-2,3,3-d3 acid, S-Sulfo-DL-cysteine-2,3,3-d3, S-Sulfo-DL-cysteine-2,3,3-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7NO5S2/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/i1D2,2 D
SMILES [2 H]C([2 H])(SS(=O)(=O)O)C([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-sulfosulfanylpropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 204.24
Formelmasse 203.995 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity