Learn More
Testosterone-16,16,17-d3 Acetate, CDN
Artikelnummer. 30323244
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323244
Marke: CDN CDND72720.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone-16,16,17-D3 Acetate
Summenformel C21 D3 H27 O3
Menge 0.01 g
Synonym 16,16,17-Trideuterio-4-androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, 17-O-Acetyltestosterone-16,16,17-d3, (17β)-17-Acetoxyandrost-4-ene-3-one-16,16,17-d3, Testosterone-16,16,17-d3 17-acetate, Testosterone-16,16,17-d3 acetate, Testosterone-16,16,17-D3 acetate
InChI-Formel InChI=1 S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h12,16-19 H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1/i7D2,19 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])OC(=O)C
IUPAC-Name [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekulargewicht (g/mol) 333.48
Formelmasse 333.238 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity