Learn More
Testosterone-2,2,4,6,6-d5 Benzoate, CDN
Artikelnummer. 30309489
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Artikelnummer. Menge
30309489 0.005 g
30315477 0.01 g
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30309489
Marke: CDN CDND78720.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-Benzoate
Summenformel C26 D5 H27 O3
Menge 0.005 g
Synonym (17β)-17-(Benzoyloxy)androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, Testosterone-2,2,4,6,6-D5 17-benzoate, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 benzoate, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5 benzoate, 17β-Benzoyloxy testosterone-2,2,4,6,6-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23 H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1/i8D2,12D2,16 D
SMILES [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-Name [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate
Molekulargewicht (g/mol) 397.561
Formelmasse 397.267 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity