Learn More
Testosterone-2,2,4,6,6-d5 Propionate, CDN
Artikelnummer. 30320046
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Artikelnummer. Menge
30320046 0.01 g
30309594 0.005 g
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320046
Marke: CDN CDND78310.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone-2,2,4,6,6-D5 Propionate
Summenformel C22 D5 H27 O3
Menge 0.01 g
Synonym Testosterone-2,2,4,6,6-d5 17-propanoate, Testosterone-d5 propionate, Testosterone-2,2,4,6,6-d5 propionate, Testosterone-2,2,4,6,6-D5 propionate, (17β)-17-(1-Oxopropoxy)androst-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19 H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1/i5D2,9D2,13 D
SMILES [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](OC(=O)CC)[C@@]4(C)CC[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC-Name [(8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-10,13-dimethyl-3-oxo-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molekulargewicht (g/mol) 349.519
Formelmasse 349.267 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity