missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethyl-d12-thiuram Disulfide, CDN

Artikelnummer. 30319842
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30319842

Marke: CDN CDND79730.005G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ThiramD12
CAS 69193-86-8
Summenformel C6 2H12 N2 S4
Menge 0.005 g
Synonym Thiram D12
InChI-Formel InChI=1 S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name bis(trideuteriomethyl)carbamothioylsulfanyl N,N-bis(trideuteriomethyl)carbamodithioate
Molekulargewicht (g/mol) 252.51
Formelmasse 252.0637 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 96% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.