missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-4-Hydroxy-3-methoxy-d3-cinnamic Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Ferulic Acid-d3 |
| CAS | 860605-59-0 |
| Summenformel | C10 D3 H7 O4 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]-, (2 E)- (9 CI), (2 E)-3-(4-Hydroxy-3-[methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic acid, (2 E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid-d3, (E)-Ferulic-D3 acid (methyl-D3), trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid D3, trans-Ferulic-d3 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11 H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(\C=C\C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-Name | (E)-3-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.202 |
| Formelmasse | 197.077 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur