Learn More
(±)-trans-Sertraline-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-trans Sertraline-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1330180-66-9 |
| Summenformel | C17 D3 H14 Cl2 N . Cl H |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | (±)-trans-Sertraline-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride, rac-trans Sertraline-d3 hydrochloride, (±)-trans-Sertraline-D3 hydrochloride, (1 R,4 S)-rel-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-(methyl-d3)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride, (±)-trans-Sertraline-d3 HCl (N-methyl-d3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20 H,7,9H2,1H3;1 H/t12-,17+;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N[C@@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | rac-(1 R,4 S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-(trideuteriomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.709 |
| Formelmasse | 344.069 g/mol |
| Show More |