Learn More
(±)-Mevalonolactone-d3 (methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.025 g
Packungsgröße:
0.03 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D,L-Mevalonic Acid Lactone-d3 |
| CAS | 61219-76-9 |
| Summenformel | C6 2H3 H7 O3 |
| Menge | 0.025 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(O)CCOC(=O)C1 |
| IUPAC-Name | 4-hydroxy-4-(trideuteriomethyl)oxan-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.16 |
| Formelmasse | 133.0818 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |