Learn More
0,05 M (0,1 N) Natriumarsenit, analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11512952 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2,5 l
missing translation for 'unitSize'
2.50 Liter
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11512952
missing translation for 'mfr': Reagecon SA2005W
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles Produkt, entwickelt und getestet für Oxidations-/Reduktionstitrationen
  • Getestet bis ± 0,1 %
  • Kann für manuelle oder, häufiger, automatische Titrationen verwendet werden
Specifica
Verpackung Winchester-Flasche aus Braunglas
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.05 M
Verfahren Titration
Typ Analytische volumetrische Lösung
Menge 2,5 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM ARSENITE 0.1N ( 0.05M) Analytical Volumetric Solution
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consigli di prudenza
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: diarsenic trioxide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato